Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 78 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Kaava: C₈H₁₅NO₂
Kiehumispiste: 216…217 °C
Tiheys: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 46 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005980
CAS-numero: 15862-72-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR