2-Methyl-1h-indole-5-carbonitrile ≥95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR510005-250MG
APOSOR510005-250MGEA 226 EUR
APOSOR510005-250MG
2-Methyl-1h-indole-5-carbonitrile ≥95%
2-Methyl-1h-indole-5-carbonitrile
Kaava: C₁₀H₈N₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09263860
CAS-numero: 36798-24-0