Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 143 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Kaava: C₁₀H₁₁BrO₂
Sulamispiste: 37…39 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07783030
CAS-numero: 7398-42-7
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR