3,3-Diphenylpropylamine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

Synonyms: 3,3-Diphenylpropan-1-amine

OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 139 EUR
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphenylpropylamine 98%
3,3-Diphenylpropylamine
Kaava: C₁₅H₁₇N
Kiehumispiste: 166 °C/2mmHg
Sulamispiste: 24…31 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008202
CAS-numero: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR