N-(Phenylmethoxy)urea

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR50831-1G OR50831-250MG
APOSOR50831-1GEA 192 EUR
APOSOR50831-1G APOSOR50831-250MG
N-(Phenylmethoxy)urea
N-(Phenylmethoxy)urea
Kaava: C₈H₁₀N₂O₂
Sulamispiste: 114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047867
CAS-numero: 2048-50-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR