Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 22 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Kaava: C₅H₄OS
Kiehumispiste: 194…196 °C
Sulamispiste: –30 °C
Tiheys: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 75 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005466
CAS-numero: 498-62-4
EINECS: 207-865-5