2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 22 EUR
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Kaava: C₉H₈BrClO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01793848
CAS-numero: 111841-05-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR