2,3-Dimetoksibentsoehappo 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 87.9 EUR
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimetoksibentsoehappo 98%
2,3-Dimetoksibentsoehappo
Kaava: C₉H₁₀O₄
Sulamispiste: 121…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002432
CAS-numero: 1521-38-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR