4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR4982-1G OR4982-5G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 14.8 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-5G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Kaava: C₁₀H₁₄N₂O₂
Sulamispiste: 101…105 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00066305
CAS-numero: 6310-19-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR