2,4-Dihydroksibentsoehappo 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 73 EUR
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroksibentsoehappo 97%
2,4-Dihydroksibentsoehappo
Kaava: C₇H₆O₄
Sulamispiste: 208 - 218 °C
MDL numero: MFCD00002451
CAS-numero: 89-86-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR