3-Kloorianiliini

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 22 EUR
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Kloorianiliini
3-Kloorianiliini
Kaava: C₆H₆ClN
Kiehumispiste: 95…96 °C/11mmHg
Sulamispiste: –11 °C
Tiheys: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 123 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007765
CAS-numero: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR