2-Formylcinnamic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR4818-1G OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA 121 EUR
APOSOR4818-1G APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Kaava: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840500
CAS-numero: 130036-17-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR