2-Cyclohexen-1-ol 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR480699-25G OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA 200 EUR
APOSOR480699-25G APOSOR480699-5G
2-Cyclohexen-1-ol 97%
2-Cyclohexen-1-ol
Kaava: C₆H₁₀O
Kiehumispiste: 166 °C
Leimahduspiste: 58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001570
CAS-numero: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR