N-2-Aminoetyyli-1-naphftyyliamiinidihydrokloridi 92%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR480629-100G OR480629-5G OR480629-25G
APOSOR480629-100GEA 0 EUR
APOSOR480629-100G APOSOR480629-5G APOSOR480629-25G
N-2-Aminoetyyli-1-naphftyyliamiinidihydrokloridi 92%
N-2-Aminoetyyli-1-naphftyyliamiinidihydrokloridi
Kaava: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012556
CAS-numero: 1465-25-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR