2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR480520-5G
APOSOR480520-5GEA 61.9 EUR
APOSOR480520-5G
2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole 97%
2-Bromo-6-chlorobenzo[d]thiazole
Kaava: C₇H₃BrClNS
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07783781
CAS-numero: 3507-17-3