Ethyl benzoylacetate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 57 EUR
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Ethyl benzoylacetate 95%
Ethyl benzoylacetate
Kaava: C₁₁H₁₂O₃
Kiehumispiste: 265…270 °C
Tiheys: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009196
CAS-numero: 94-02-0
EINECS: 202-295-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR