Monoethyl succinate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 93.6 EUR
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Monoethyl succinate 97%
Monoethyl succinate
Kaava: C₆H₁₀O₄
Kiehumispiste: 248 °C
Sulamispiste: 8 °C
Tiheys: 1,141 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053346
CAS-numero: 1070-34-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR