6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one

Toimittaja: Apollo Scientific

OR471473-1G OR471473-250MG OR471473-5G
APOSOR471473-1GEA 718 EUR
APOSOR471473-1G APOSOR471473-250MG APOSOR471473-5G
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-3-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Kaava: C₇H₆ClN₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01085385
CAS-numero: 370074-74-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR