3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Toimittaja: Apollo Scientific
OR471429-1G
APOSOR471429-1GEA 810 EUR
APOSOR471429-1G
3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
3-Methyl-2-(1-pyrrolidinyl)butyric acid
Kaava: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09035340
CAS-numero: 937652-04-5