Methyl 3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR471407-1G
APOSOR471407-1GEA 1230 EUR
APOSOR471407-1G
Methyl 3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-[(4-Chlorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Kaava: C₁₂H₁₀ClNO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28977383
CAS-numero: 2006277-98-9