5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 307 EUR
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₆H₂₅BO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18730087
CAS-numero: 1345961-02-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR