(R)-3-[Boc(ethyl)amino]piperidine
Toimittaja: Apollo Scientific
OR471016-1G
APOSOR471016-1GEA 1020 EUR
APOSOR471016-1G
(R)-3-[Boc(ethyl)amino]piperidine
(R)-3-[Boc(ethyl)amino]piperidine
Kaava: C₁₂H₂₄N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21098118
CAS-numero: 1196506-95-2