3-Metyyliadeniini

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR470734-10MG OR470734-5G
APOSOR470734-10MGEA 22 EUR
APOSOR470734-10MG APOSOR470734-5G
3-Metyyliadeniini
3-Metyyliadeniini
Kaava: C₆H₇N₅
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010531
CAS-numero: 5142-23-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR