Methyl Morpholine-4-carboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR470715-5G
APOSOR470715-5GEA 922 EUR
APOSOR470715-5G
Methyl Morpholine-4-carboxylate
Methyl Morpholine-4-carboxylate
Kaava: C₆H₁₁NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00595228
CAS-numero: 6906-13-4