1-Cbz-3-(cyclopropylamino)piperidine

Toimittaja: Apollo Scientific

OR470679-1G
APOSOR470679-1GEA 451 EUR
APOSOR470679-1G
1-Cbz-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Cbz-3-(cyclopropylamino)piperidine
Kaava: C₁₆H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16496430
CAS-numero: 1284112-64-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR