(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine

Toimittaja: Apollo Scientific

OR470635-1G OR470635-250MG
APOSOR470635-1GEA 280 EUR
APOSOR470635-1G APOSOR470635-250MG
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
(S,S,S)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a']dinaphthalen-4-yl)bis(1-phenylethyl)amine
Kaava: C₃₆H₃₀NO₂P
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04117688
CAS-numero: 209482-27-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR