Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific

OR470576-1G OR470576-250MG OR470576-5G
APOSOR470576-1GEA 606 EUR
APOSOR470576-1G APOSOR470576-250MG APOSOR470576-5G
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylate
Kaava: C₇H₈O₃S
Sulamispiste: 46 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD22682797
CAS-numero: 77133-25-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR