Methyl 2-Isopropylbenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
OR470473-1G
APOSOR470473-1GEA 451 EUR
APOSOR470473-1G
Methyl 2-Isopropylbenzoate
Methyl 2-Isopropylbenzoate
Kaava: C₁₁H₁₄O₂
Kiehumispiste: 249 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20484275
CAS-numero: 6623-98-9