Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
OR46719-1G OR46719-250MG OR46719-500MG OR46719-2.5G
APOSOR46719-1GEA 365 EUR
APOSOR46719-1G APOSOR46719-250MG APOSOR46719-500MG APOSOR46719-2.5G
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Kaava: C₆H₁₂N₂·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08752286
CAS-numero: 68284-02-6