tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 29.4 EUR
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Kaava: C₇H₁₄BrNO₂
Sulamispiste: 30…32 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD02683428
CAS-numero: 39684-80-5