Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR46528-1G OR46528-250MG OR46528-5G
APOSOR46528-1GEA 85 EUR
APOSOR46528-1G APOSOR46528-250MG APOSOR46528-5G
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate
Kaava: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11848213
CAS-numero: 1073182-59-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR