5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR46119-1G OR46119-5G
APOSOR46119-1GEA 111 EUR
APOSOR46119-1G APOSOR46119-5G
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Kaava: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11227145
CAS-numero: 28279-52-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR