3,6-Dimethylsalicylaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR46065-250MG
APOSOR46065-250MGEA 33.7 EUR
APOSOR46065-250MG
3,6-Dimethylsalicylaldehyde
3,6-Dimethylsalicylaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04037328
CAS-numero: 1666-04-2