2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 430 EUR
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₄BrClO
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00266792
CAS-numero: 64622-16-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR