2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR460030-25G OR460030-1G OR460030-5G
APOSOR460030-25GEA 965 EUR
APOSOR460030-25G APOSOR460030-1G APOSOR460030-5G
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Kaava: C₆Cl₉N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00023177
CAS-numero: 6542-67-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR