4-Bromo-DL-tryptophan 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR452026-1G OR452026-250MG OR452026-500MG
APOSOR452026-1GEA 658 EUR
APOSOR452026-1G APOSOR452026-250MG APOSOR452026-500MG
4-Bromo-DL-tryptophan 97%
4-Bromo-DL-tryptophan
Kaava: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09915904
CAS-numero: 25796-04-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR