4-Methyl-L-tryptophan 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR452025-250MG OR452025-500MG OR452025-100MG OR452025-1G
APOSOR452025-250MGEA 330 EUR
APOSOR452025-250MG APOSOR452025-500MG APOSOR452025-100MG APOSOR452025-1G
4-Methyl-L-tryptophan 97%
4-Methyl-L-tryptophan
Kaava: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797707
CAS-numero: 33468-33-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR