5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 32.2 EUR
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Kaava: C₉H₈BrClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00457010
CAS-numero: 297760-76-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR