(±)-4-Fenyyli-2-butanoli 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 164 EUR
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Fenyyli-2-butanoli 98%
(±)-4-Fenyyli-2-butanoli
Kaava: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Kiehumispiste: 132 °C
Tiheys: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044349
CAS-numero: 2344-70-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR