2,4-Dibromianisoli

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.6 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromianisoli
2,4-Dibromianisoli
Kaava: C₇H₆Br₂O
Kiehumispiste: 82…88 °C/0,3mmHg
Sulamispiste: 60…64 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000079
CAS-numero: 21702-84-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR