Kinoliini 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR45105-100G OR45105-500G OR45105-250G OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA 70.1 EUR
APOSOR45105-100G APOSOR45105-500G APOSOR45105-250G APOSOR45105-25G
Kinoliini 98%
Kinoliini
Kaava: C₉H₇N
Kiehumispiste: 236…238 °C
Sulamispiste: –17 to –13 °C
Tiheys: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006736
CAS-numero: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR