Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 577 EUR
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Kaava: C₈H₆BrClO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20731105
CAS-numero: 1354953-47-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR