4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR4432-1G
APOSOR4432-1GEA 22 EUR
APOSOR4432-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 98%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₇H₁₁ClN₂O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216494
CAS-numero: 17852-67-4