2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR4327-5G
APOSOR4327-5GEA 70.1 EUR
APOSOR4327-5G
2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
2-Bromo-4-methylaniline hydrochloride
Kaava: C₇H₈BrN·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00142869
CAS-numero: 13194-71-3