4-Bromi-1-butanoli, Technical Grade
Toimittaja: Apollo Scientific
OR4233-5G OR4233-25G
APOSOR4233-5GEA 70.1 EUR
APOSOR4233-5G APOSOR4233-25G
4-Bromi-1-butanoli, Technical Grade
4-Bromi-1-butanoli
Kaava: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Kiehumispiste: 63…65 °C (5 mm Hg)
Tiheys: 1,68 g/cm³
Leimahduspiste: 7 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00015387
CAS-numero: 33036-62-3
EINECS: 251-355-5
UN: 1987
ADR: 3,III