Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR42289-1G OR42289-250MG OR42289-5G
APOSOR42289-1GEA 127 EUR
APOSOR42289-1G APOSOR42289-250MG APOSOR42289-5G
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate 97%
Methyl 4-(4-bromophenyl)-4-oxobutanoate
Kaava: C₁₁H₁₁BrO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03090515
CAS-numero: 30913-86-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR