9-Bromo-9-phenylfluorene
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 43.8 EUR
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Kaava: C₁₉H₁₃Br
Sulamispiste: 99…101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075522
CAS-numero: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II