1-(2-Hydroksifenyyli)piperatsiini 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 81.8 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroksifenyyli)piperatsiini 98%
1-(2-Hydroksifenyyli)piperatsiini
Kaava: C₁₀H₁₄N₂O
Sulamispiste: 125…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190246
CAS-numero: 1011-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III