(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR40701-250MG OR40701-1G
APOSOR40701-250MGEA 27.8 EUR
APOSOR40701-250MG APOSOR40701-1G
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Ethylpiperazine
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07772111
CAS-numero: 438050-08-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR