2,4,6-Tri-isopropyylibentsoyylikloridi 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR40683-25G OR40683-5G OR40683-1G
APOSOR40683-25GEA 0 EUR
APOSOR40683-25G APOSOR40683-5G APOSOR40683-1G
2,4,6-Tri-isopropyylibentsoyylikloridi 99%
2,4,6-Tri-isopropyylibentsoyylikloridi
Kaava: C₁₆H₂₃ClO
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015030
CAS-numero: 57199-00-5
EINECS: 260-614-1
UN: 3261
ADR: 8,II